Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromvers 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666A03012B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromvers 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666A03012B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE