Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromv 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656I01013C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromv 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656I01013C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE