Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stro 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646I01013B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stro 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646I01013B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE