Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Congelatore Verticale -20°C , 700 litri, spessore 80mm, interno/esterno inox, chiusura con chiave. Display Touch‐Screen TFT 5 . (Dim . Ext. 750 x 800 x 2030 mm L x P x H) 1 * 1 pezzi
Catalog # MSPPKLABF700CXHTS
Nome del fornitore:  MARKET SOURCE PART PROCESS
Congelatore Verticale -20°C , 700 litri, spessore 80mm, interno/esterno inox, chiusura con chiave. Display Touch‐Screen TFT 5 . (Dim . Ext. 750 x 800 x 2030 mm L x P x H) 1 * 1 pezzi
Catalog # MSPPKLABF700CXHTS
Nome del fornitore:  MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together