Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
ohne Deckel, Material: PS, weiß, Medium Binding, DNA-/DNase-/ RNase-frei, pyrogenfrei/ endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 25 Stück/Beutel St. pro Umkarton: 50 1 * 50 items
Catalog # SARS82.1581.110
Supplier:  SARSTEDT
ohne Deckel, Material: PS, weiß, Medium Binding, DNA-/DNase-/ RNase-frei, pyrogenfrei/ endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 25 Stück/Beutel St. pro Umkarton: 50 1 * 50 items
Catalog # SARS82.1581.110
Supplier:  SARSTEDT
Frequently Bought Together