Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Anschütztherm., -10+52:0,1°C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 340x5-6mm, Eintauch total, Richterverschluss mit Knopf, staatlich kalibriert, mit DKD-Schein (DAkkS) mit 5 Prüfpunkte 1 * 1 items
Catalog # AMARN60000-CB/DKD5
Supplier:  Amarell
Anschütztherm., -10+52:0,1°C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 340x5-6mm, Eintauch total, Richterverschluss mit Knopf, staatlich kalibriert, mit DKD-Schein (DAkkS) mit 5 Prüfpunkte 1 * 1 items
Catalog # AMARN60000-CB/DKD5
Supplier:  Amarell
Frequently Bought Together