Accessories for ASPEC® 241 System
Rack, code 338, holds 64 12×32 mm vials (2 ml)
Catalog # GILI260440106
Supplier: GILSON LCMS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Description:Rack, code 338, holds 64 12×32 mm vials (2 ml)
- Seq:16
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



