Magnesium chloride hexahydrate cryst. EMPROVE ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP ,JPC,FCC,E 511 1 * 3 items
Catalog # 1.05832.0001
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Magnesium chloride hexahydrate cryst. EMPROVE ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP ,JPC,FCC,E 511 1 * 3 items
Catalog # 1.05832.0001
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Frequently Bought Together
Copper(II) sulphate, anhydrous ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Zinc chloride 98.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Calcium nitrate tetrahydrate, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassium chloride, EMSURE® for analysis, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassium chloride 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodium chloride 0,9%, Ecotainer®
Nome del fornitore: B. Braun
Ammonium acetate ≥98.0%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodium acetate trihydrate, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodium fluoride 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Magnesium chloride hexahydrate 99.0-101.0% (by complexometric analysis), crystals, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPC, FCC, E511, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sodium hypochlorite (6 - 14% Cl₂) in aqueous solution, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Magnesium sulphate heptahydrate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Silver diethyldithiocarbamate ≥99%, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Calcium chloride dihydrate 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Nome del fornitore: VWR Chemicals
EDTA disodium salt dihydrate 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate, EMSURE® for analysis, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodium acetate, anhydrous, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Disodium hydrogen phosphate dihydrate ≥99.5% (by acidimetry), EMSURE® for analysis, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassium chloride ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals