Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
P2-MF-03, Overall PROTEC CLASSIC weiß, Gr. L - Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Kapuze - Ergonomische, dreiteilige Kapuze - Taillengummi für individuelle Größenanpassung - Erhöhte Reißverschlussabdeckung bis zum Kinn - Großzügig geschnittener Schrittb 1 * 50 ST
Catalog # SSSA000300-WEIB-L
Supplier:  3S ARBEITSSCHUTZ
P2-MF-03, Overall PROTEC CLASSIC weiß, Gr. L - Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Kapuze - Ergonomische, dreiteilige Kapuze - Taillengummi für individuelle Größenanpassung - Erhöhte Reißverschlussabdeckung bis zum Kinn - Großzügig geschnittener Schrittb 1 * 50 ST
Catalog # SSSA000300-WEIB-L
Supplier:  3S ARBEITSSCHUTZ
Frequently Bought Together