Order Entry
Italy
Orders LinkContactUsLinkComponent
Chromatographie-Säule, mit Temperiermantel, mit GL14 Temperiermantelanschlüssen, Kopfschliff: Normschliff-Hülse NS 45/40 - nicht gem antelt, mit Fritte P2 (40-100μ), Grundform 3, Inhalt: ca. 3000 ml 1 * 1 items
Chromatographie-Säule, mit Temperiermantel, mit GL14 Temperiermantelanschlüssen, Kopfschliff: Normschliff-Hülse NS 45/40 - nicht gem antelt, mit Fritte P2 (40-100μ), Grundform 3, Inhalt: ca. 3000 ml 1 * 1 items
Catalog # QVFLGL14-NS-3-3000
Supplier:   QVF LABORTECHNIK
Chromatographie-Säule, mit Temperiermantel, mit GL14 Temperiermantelanschlüssen, Kopfschliff: Normschliff-Hülse NS 45/40 - nicht gem antelt, mit Fritte P2 (40-100μ), Grundform 3, Inhalt: ca. 3000 ml 1 * 1 items
Catalog # QVFLGL14-NS-3-3000
Supplier:  QVF LABORTECHNIK
Chromatographie-Säule, mit Temperiermantel, mit GL14 Temperiermantelanschlüssen, Kopfschliff: Normschliff-Hülse NS 45/40 - nicht gem antelt, mit Fritte P2 (40-100μ), Grundform 3, Inhalt: ca. 3000 ml 1 * 1 items
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 pezzi