PHOSPHATIDYLCHOLINE FROM EGG YOLK 1 * 250 mg
Catalog # EDQMY0001905
Nome del fornitore: EDQM
Frequently Bought Together
BUFFER PH 7,00 DOSING BOTTLE DURACAL 1 * 500 mL
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Nome del fornitore: REAGECON
Conductivity standards, KCl, referenced at 25 °C, for conductivity measurement
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Imidaclothiz 1 * 25 mg
Nome del fornitore: EHRENSTORFER
Reagecon Lead 100 µg/mL Stock Solution according to Chinese Pharmacopoeia (ChP) 1 * 100 mL
Nome del fornitore: REAGECON
Ganciclovir, Reference Standards
Nome del fornitore: USP
pH buffers, for LAQUAtwin meters
Nome del fornitore: HORIBA
Sodium standard solution, 1000 mg/L Na in water standard for ion chromatography
Nome del fornitore: CPACHEM
(±)-Camphene
Nome del fornitore: Merck
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Nome del fornitore: EHRENSTORFER
Yttrium standard solution, 1000 mg/L Y in dil. nitric acid (from Y₂O₃) standard for AAS and ICP
Nome del fornitore: PerkinElmer
Conductivity standards, at 25 °C, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Flow Cup viscosity standards
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, trans-Caffeic acid
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Turbidity standards, formazin
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Supelco® Organic Reference Standard, Scopoletin
Nome del fornitore: Merck