Zusammensetzung 4 % Borsäure gemischt mit Sher-Indikator und eingestellt pH 4,65 +/- 0,15 1 * 5 L
Catalog # BUCH11064973
Supplier: BUCHI
Zusammensetzung 4 % Borsäure gemischt mit Sher-Indikator und eingestellt pH 4,65 +/- 0,15 1 * 5 L
Catalog # BUCH11064973
Supplier: BUCHI
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Supplier: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Xylene (mixture of isomers) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolute ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Supplier: Merck
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Water, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolute ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Supplier: VWR Chemicals
Water, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Syringe filters, PES, Puradisc™, Whatman™
Supplier: Whatman products (Cytiva)