Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
MESSKOLBEN, 900ML, 24/29, HALS-DURCHMESSER: 28MM, BRAUNGLAS, MIT GLASSTOPFEN BORO 3.3 MIT CHARGENZERTIFIKA
Catalog # NEUB0294-50-090024
Nome del fornitore:  NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
MESSKOLBEN, 900ML, 24/29, HALS-DURCHMESSER: 28MM, BRAUNGLAS, MIT GLASSTOPFEN BORO 3.3 MIT CHARGENZERTIFIKA
Catalog # NEUB0294-50-090024
Nome del fornitore:  NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Frequently Bought Together