MAGPLEX-C MICROSPHERES, REGION 072, 1ML 1 * 1 mL
Catalog # BRADMC10072-01
Nome del fornitore: BIO RAD
MAGPLEX-C MICROSPHERES, REGION 072, 1ML 1 * 1 mL
Catalog # BRADMC10072-01
Nome del fornitore: BIO RAD
Frequently Bought Together
N,N-Dimethylformamide anhydrous, 99.8 % 1 * 1 L
Nome del fornitore: Merck
Dichloromethane, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR® for synthesis
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Glycerine ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
N,N-Dimethylformamide, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Tetrahydrofuran, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
n-Heptane, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Water, TECHNICAL, demineralised
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ethanol eurodenatured ≥99%, TechniSolv® (1:1:1)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Dimethyl sulphoxide ≥99.5% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Pyridine, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ethanol eurodenatured ≥99%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ethanol absolute ≥99.5%, TechniSolv®, pure
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Methanol, SupraSolv® for GC-MS
Nome del fornitore: Merck
Cyclopentyl methyl ether (CPME) ≥99.9%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1,2-Dichloroethane 99+% ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Tetrahydrofuran, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilised, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile ≥99.9% (by GC), CHROMASOLV™ LC-MS Ultra tested for UHPLC-MS, tested for UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals