Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
autoklavierbar, temperaturbeständig von -90°C bis +121°C. Material: Polypropylen Maße: 197 x 95 x 115 mm (L x T x H) 8 Bohrungen 30 mm Ø 20 Bohrungen 20 mm Ø 24 Bohrungen 17 mm Ø 40 Bohrungen 13 mm Ø 1 * 1 ST
Catalog # NEOL2-2770
Supplier:  NEOLAB
autoklavierbar, temperaturbeständig von -90°C bis +121°C. Material: Polypropylen Maße: 197 x 95 x 115 mm (L x T x H) 8 Bohrungen 30 mm Ø 20 Bohrungen 20 mm Ø 24 Bohrungen 17 mm Ø 40 Bohrungen 13 mm Ø 1 * 1 ST
Catalog # NEOL2-2770
Supplier:  NEOLAB
Frequently Bought Together