Stericlin® sterilisation wrap sheet, non-woven 52g/m² green, 100x100cm, DIN EN ISO 11607 1 * 200 items
Catalog # 129-1385
Nome del fornitore: VP Medical Packaging
Stericlin® sterilisation wrap sheet, non-woven 52g/m² green, 100x100cm, DIN EN ISO 11607 1 * 200 items
Catalog # 129-1385
Nome del fornitore: VP Medical Packaging
Frequently Bought Together
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Nome del fornitore: HEATHROW
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® Serological Pipette, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
Nitrile gloves, Kimtech™ Purple Nitrile™
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., gradient grade for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Water, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Nitrile Gloves
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® Facial Tissues
Nome del fornitore: VWR Collection
pH indicator strips, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Transfer Pipettes, High Performance
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrile Gloves
Nome del fornitore: VWR Collection