Order Entry
Italy
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone

Bottle, 5 g
Codice catalogo APOSPC5429-5G
Irritant
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Codice catalogo APOSPC5429-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  435273-49-7
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone

Bottle, 5 g

Numero CAS:  435273-49-7
Price
65,20 €
Log in for availability
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyms:  2-Bromo-1-(3-bromo-4-fluorophenyl)ethanone
  • CAS Number:435273-49-7
  • Formula:C₈H₅Br₂FO
  • MDL Number:MFCD07368759
  • Molecular Weight:295.93 g/mol
  • Melting Pt:48…52 °C
  • Flash Pt:>110 °C
  • Storage Temperature:Refrigerator
  • UN:3335
  • ADR:9,III
Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    5 g

Specifications