Zellkulturplatte 24 Well, Polystyrol, Standard-Wachstumsoberfläche für adhärente Zellen, rot, Flachboden, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht-zytotoxisch, 5 Stk./Beutel 1 * 100 ST
Catalog # SARS83.3922.005
Nome del fornitore: SARSTEDT
Frequently Bought Together