Order Entry
Italy
Orders LinkContactUsLinkComponent
Ribbons for label printer BBP™11

Ribbons for label printer BBP™11

Thermal transfer printer ribbon, 7960 series, width 110 mm, BBP™11, 70 m, Black
Catalog # BRDY804469
Supplier:   Brady
Ribbons for label printer BBP™11
Catalog # BRDY804469
Supplier:  Brady
Ribbons for label printer BBP™11
Ribbons for label printer BBP™11

Thermal transfer printer ribbon, 7960 series, width 110 mm, BBP™11, 70 m, Black

Price
72,20 €
Log in for availability
1 * 1 pezzi
Product Details & Documents
Specifications
  • Colour:
    Black
  • Description:
    Thermal transfer printer ribbon, 7960 series, width 110 mm
  • Length:
    70 m
  • Seq:
    17
  • For:
    BBP™11
  • Cat. No.:
    BRDY804469
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..