Order Entry
Italy
Orders LinkContactUsLinkComponent
SODIUM DEOXYCHOLATE MONOHYDRATE, 98% 1 * 25 g

SODIUM DEOXYCHOLATE MONOHYDRATE, 98% 1 * 25 g

Catalog # ICNA0219993325
Supplier:   MP Biomedicals
SODIUM DEOXYCHOLATE MONOHYDRATE, 98% 1 * 25 g
Catalog # ICNA0219993325
Supplier:  MP Biomedicals
CAS Number:  
SODIUM DEOXYCHOLATE MONOHYDRATE, 98% 1 * 25 g
CAS Number:  
Price
572,00 €
Log in for availability
1 * 25 g
Product Details & Documents
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..