1,3-Cyclopentanedione 99%
Glass bottle, 25 g
: Cyclopentane-1,3-dione
- :3859-41-4
- :C₅H₆O₂
- :MFCD00001405
- :98.1 g/mol
- :148…153 °C
- :Refrigerator
- :223-372-8
- Appearance:Ochre to brown Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:148 to 153 °C
- Titration with NaOH:≥98.5 %
- Pack type:Glass bottle
- Pk:25 g
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



