Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Büchi-Rotationsverdampfer R-215, S, V-850 und V-700C, 230V [ 23111S11120 ] - Rotavapor R-215 (mit Display) mit Heizbad - 220 240V - Verdampferkolben NS 29/30 - Glasaufbau S (Rückfluss) - inkl. 1L Auffang- u. Verdampferkolben - Glasaufbau mit PLASTI 1 * 1 ST
Catalog # BUCH23111S11120
Supplier:  BUCHI
Büchi-Rotationsverdampfer R-215, S, V-850 und V-700C, 230V [ 23111S11120 ] - Rotavapor R-215 (mit Display) mit Heizbad - 220 240V - Verdampferkolben NS 29/30 - Glasaufbau S (Rückfluss) - inkl. 1L Auffang- u. Verdampferkolben - Glasaufbau mit PLASTI 1 * 1 ST
Catalog # BUCH23111S11120
Supplier:  BUCHI
Frequently Bought Together