Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Table Mat 1402.665.S Blau Carpet Ecostat Modell 1402.665.S Material: synthetischer Kautschuk Farbe: Hellblau Maße (LxBxH): 610 x 910 x 2 mm Mit 2 Tasten ESD-Anschluss Widerstand an der Verbindungsstelle: 10
Catalog # ROMX34200610
Supplier:  ROMEX B.V
Table Mat 1402.665.S Blau Carpet Ecostat Modell 1402.665.S Material: synthetischer Kautschuk Farbe: Hellblau Maße (LxBxH): 610 x 910 x 2 mm Mit 2 Tasten ESD-Anschluss Widerstand an der Verbindungsstelle: 10
Catalog # ROMX34200610
Supplier:  ROMEX B.V
Frequently Bought Together