Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Abschirmbeutel 3310.HS.0812 • Abschirmbeutel Typ „Metal-In” • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder • Außenlayer - ableitfähiges Polyester • Metallisierung - Aluminiumbedampfung 1 * 100 ST
Catalog # ROMX3310.HS.0812
Supplier:  ROMEX B.V
Abschirmbeutel 3310.HS.0812 • Abschirmbeutel Typ „Metal-In” • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder • Außenlayer - ableitfähiges Polyester • Metallisierung - Aluminiumbedampfung 1 * 100 ST
Catalog # ROMX3310.HS.0812
Supplier:  ROMEX B.V
Frequently Bought Together