Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Dokumentenhülle A4 ableitf. 3115.319 Ableitf. Dokumentenhülle, DIN A4, 1 Seite offen, transparent Format: DIN A4, 0,1 mm 1 Seite offen mit Lochrand Farbe: klar, transparent VPE = 100 Stück Ableitfähige Polyethylenfolie Recyclebar Standardaufdruck: ES 1 * 100 ST
Catalog # ROMX3115319
Nome del fornitore:  ROMEX B.V
Dokumentenhülle A4 ableitf. 3115.319 Ableitf. Dokumentenhülle, DIN A4, 1 Seite offen, transparent Format: DIN A4, 0,1 mm 1 Seite offen mit Lochrand Farbe: klar, transparent VPE = 100 Stück Ableitfähige Polyethylenfolie Recyclebar Standardaufdruck: ES 1 * 100 ST
Catalog # ROMX3115319
Nome del fornitore:  ROMEX B.V
Frequently Bought Together