Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh aus grünem Nitril. Anatomisch geformt. Schutz gegen aliphatische, aromatische und chlorinierte Lösungsmittel verpackt in Reinraumklasse 100 Länge 33 cm, Stärke 0,28 mm, VE = 12 Paa
Catalog # MAPA519296_U
Supplier:  MAPA
Flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh aus grünem Nitril. Anatomisch geformt. Schutz gegen aliphatische, aromatische und chlorinierte Lösungsmittel verpackt in Reinraumklasse 100 Länge 33 cm, Stärke 0,28 mm, VE = 12 Paa
Catalog # MAPA519296_U
Supplier:  MAPA
Restricted Products: To process your orders without delay, please provide the required business documentation to purchase this product.