4,4´-DDT D8 1 * 1,1 mL
Catalog # EHERXA12082100CY
Nome del fornitore: EHRENSTORFER
Frequently Bought Together
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassium chloride 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Conductivity standard solutions
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Buffer solutions in sachets, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Water, LiChrosolv® for chromatography, for LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
pH buffers, ready to use
Nome del fornitore: WTW