Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
7 COMPOSES DANS LE METHANOL ( ampoule de5 ml) n-Butyltin-trichloride [CAS:1118-46-3] 1605mg/l (1000 mg/l n-Butyltin 3+) Dibutyltin-dichloride [CAS:683-18-1] 1304mg/l (1000 mg/l Dibutyltin 2+) TBTC [CAS:1461-22-9] 1122mg/l (1000 mg/l Tributyltin + 1 * 1 Ampoul
Catalog # 89229.005
7 COMPOSES DANS LE METHANOL ( ampoule de5 ml) n-Butyltin-trichloride [CAS:1118-46-3] 1605mg/l (1000 mg/l n-Butyltin 3+) Dibutyltin-dichloride [CAS:683-18-1] 1304mg/l (1000 mg/l Dibutyltin 2+) TBTC [CAS:1461-22-9] 1122mg/l (1000 mg/l Tributyltin + 1 * 1 Ampoul
Catalog # 89229.005