Order Entry
Italy
Orders LinkContactUsLinkComponent
(10S,17S)-DiHDoHE

(10S,17S)-DiHDoHE

50 µG
Catalog # CAYM10008128-50
Supplier:   Cayman Chemical
(10S,17S)-DiHDoHE
Catalog # CAYM10008128-50
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  871826-47-0
(10S,17S)-DiHDoHE

50 µG

CAS Number:  871826-47-0
Price
548,00 €
Log in for availability
1 * 50 µG
Product Details & Documents
  • CAS Number:871826-47-0
  • Formula:C₂₂H₃₂O₄
Specifications

Specifications

  • Pk:
    50 µG

Specifications

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..