Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, 7950 series, width 110 mm, BBP™11, 70 m, Blue
Catalog # BRDY804454
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
Specifications
- Colour:Blue
- Description:Thermal transfer printer ribbon, 7950 series, width 110 mm
- Length:70 m
- Seq:12
- For:BBP™11
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



