Methylene blue solution
1 L
Supplier: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
- CAS Number:61-73-4
- Formula:C₁₆H₁₈ClN₃S
- MDL Number:MFCD00150008
- Molecular Weight:319.86 g/mol
Documents
Certificates
Search by Lot Number911490ZA_METHYLENE BLUE SOLUTION_ISO 11133_rev1.pdf 911490ZAMP_METHYLENE BLUE SOLUTION_ISO 11133_rev1.pdf
spec_VWRC911490ZA
Product specification
VWR Microbiology
Product Literature
Specifications
Specifications
- Pk:1 L
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



