Erlenmeyer flasks with standard ground joints, DURAN®
500 ml, 175 mm, 105 mm, 29/32 NS
Catalog # SCOT241934603
Supplier: DWK Life Sciences
Erlenmeyer flasks with standard ground joints, DURAN®
Catalog # SCOT241934603
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Volume graduations and labelling area.
According to DIN ISO 4797
*non-DIN ISO size
Specifications
- Ext.Ø:105 mm
- Socket size:29/32 NS
- Capacity:500 ml
- Height:175 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



