Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Kurzgewinde - Schraubkappe, für Vial, Kurz - Gewindeflasche, ND 11, Material: PP, Farbe: transparent, mit Loch, Septum: Naturkautsch uk / TEF rot-orange, 60 shore A, Dicke: 1 mm, Grösse: 9 mm 1 * 100 ST
Catalog # 548-3032
Supplier:  LA PHA PACK
Kurzgewinde - Schraubkappe, für Vial, Kurz - Gewindeflasche, ND 11, Material: PP, Farbe: transparent, mit Loch, Septum: Naturkautsch uk / TEF rot-orange, 60 shore A, Dicke: 1 mm, Grösse: 9 mm 1 * 100 ST
Catalog # 548-3032
Supplier:  LA PHA PACK
Frequently Bought Together