Test kit per il controllo delle Droghe
Reagente solido speciale per Cannabis
Jump to:
Discontinued
Product Details & Documents
Questo kit fornisce i mezzi per esaminare la presenza di droga in campioni sospetti.
Lo schema e i reagenti sono stati sviluppati nel " Laboratory of the Government Chemist"(UK).
Ogni kit fornisce i reagenti sufficienti per almeno 200 prove.
- Contenuto del kit:
- 20 (4 scatole da 5 pz, 0,2 ml) fiale di reagente Marquis
- 1 reagente per cocaina da 10 ml
- 1 reagente per barbiturici da 10 ml
- 1 reagente per LSD da 10 ml
- 1 reagente 1 per Cannabis da 20 ml
- 1 reagente 2 per Cannabis da 10 ml
- 1 reagente solido speciale per Cannabis da 5 g
- 1 neutralizzante da 20 g
- 4 scatole di carta da filtro Whatman
- 1 microspatola
- 20 apri fiale
- 25 spatole monouso
- pinze
- 4 vetri da orologio
- Foglio di istruzioni
Documents
Specifications
- Descrizione:Reagente solido speciale per Cannabis
- Seq:04