Dimethyl adipate 99+%
Glass bottle for solids, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Dimethyl adipate 99+%
Codice catalogo ACRO181311000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 627-93-0
Vai a:
Product Details & Documents
Sinonimi: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
- Numero CAS:627-93-0
- Formula:C₈H₁₄O₄
- Numero MDL:MFCD00008469
- Molecular Weight:174.2 g/mol
- IndexMerck:13,00163
- Punto di ebollizione:109…110 °C (14 mmHg)
- Punto di fusione:8 °C
- Densità:1.06 g/cm³
- Punto di infiammabilità:107 °C
- temperatura di conservazione:Ambient
- EINECS:211-020-6
Documents
ACRO18131
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4270 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.1 % (K.F.)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤20 APHA
- Acidity:≤0.01 % (as adipic acid)
Specifiche
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:100 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



