Inserisci ordine
Italy
Orders LinkContactUsLinkComponent
Portacotone, con coperchio

Portacotone, con coperchio

400 ml, 85 mm, 85 mm
Catalog # BOCH8584
Supplier:   BOCHEM
Portacotone, con coperchio
Catalog # BOCH8584
Supplier:  BOCHEM
Portacotone, con coperchio
Portacotone, con coperchio

400 ml, 85 mm, 85 mm

Price
50,80 €
Log in for availability
1 * 1 pezzi
Product Details & Documents

Jar made of stainless steel, with knob lid.

  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Specifications
  • Ø est:
    85 mm
  • Capacità:
    400 ml
  • Altezza:
    85 mm
  • Seq:
    02