Inserisci ordine
Italy
Orders LinkContactUsLinkComponent
Microburetta, modello Bang, rubinetto laterale, Schellbach

Microburetta, modello Bang, rubinetto laterale, Schellbach

5 ml, 0,02 ml, 0,01 ± ml
Catalog # HIRS3310352
Supplier:   HIRSCHMANN
Microburetta, modello Bang, rubinetto laterale, Schellbach
Catalog # HIRS3310352
Supplier:  HIRSCHMANN
Microburetta, modello Bang, rubinetto laterale, Schellbach
Microburetta, modello Bang, rubinetto laterale, Schellbach

5 ml, 0,02 ml, 0,01 ± ml

Price
249,00 €
Log in for availability
1 * 1 pezzi
Product Details & Documents

Micro buretta, classe AS, DURAN®, graduazione blu, conformità certificata, con identificazione del lotto datata.

  • Rubinetto laterale con chiave standard in vetro smerigliato o mandrino in PTFE, con presa, Bang
  • Strisce Schellbach per una migliore leggibilità
  • Graduazione ad anello del punto principale

Certifications: Calibrato per EX, DIN EN ISO 385.

Specifications
  • Capacità:
    5 ml
  • Seq:
    05
  • Divisione:
    0,02 ml
  • Tolleranza:
    0,01 ± ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.