Inserisci ordine
Italy
Orders LinkContactUsLinkComponent
Microburetta, modello Bang, rubinetto laterale, Schellbach

Microburetta, modello Bang, rubinetto laterale, Schellbach

5 ml, 0,02 ml, 0,01 ± ml
Catalog # HIRS3310152
Supplier:   HIRSCHMANN
Microburetta, modello Bang, rubinetto laterale, Schellbach
Catalog # HIRS3310152
Supplier:  HIRSCHMANN
Microburetta, modello Bang, rubinetto laterale, Schellbach
Microburetta, modello Bang, rubinetto laterale, Schellbach

5 ml, 0,02 ml, 0,01 ± ml

Price
198,00 €
Log in for availability
1 * 1 pezzi
Product Details & Documents

Micro buretta, classe AS, DURAN®, graduazione blu, conformità certificata, con identificazione del lotto datata.

  • Rubinetto laterale con chiave standard in vetro smerigliato o mandrino in PTFE, con presa, Bang
  • Strisce Schellbach per una migliore leggibilità
  • Graduazione ad anello del punto principale

 : Calibrato per EX, DIN EN ISO 385.

Specifications
  • Capacità:
    5 ml
  • Seq:
    02
  • Divisione:
    0,02 ml
  • Tolleranza:
    0,01 ± ml