Order Entry
Italy
Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde 95%

3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde 95%

Bottle
Codice catalogo APOSOR942429-25G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde 95%
Codice catalogo APOSOR942429-25G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  57295-30-4
3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde 95%

Bottle

Numero CAS:  57295-30-4
Price
1 300,00 €
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  3-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
  • Numero CAS:57295-30-4
  • Formula:C₈H₈O₂
  • Numero MDL:MFCD01632496
  • Molecular Weight:136.148 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambient
Specifiche

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle

Specifiche