Order Entry
Italy
Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Bottle
  APOSOR8817-10KG
New Product
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
  APOSOR8817-10KG
New Product
 :  708-06-5
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Bottle
 :  708-06-5
3 220,00 €
1 * 10 kg
 :  2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
  •  :708-06-5
  •  :C₁₁H₈O₂
  •  :MFCD00004005
  •  :172.18 g/mol
  •  :191…193 °C/27mmHg
  •  :76…80 °C
  •  :Ambient
  •  :211-902-0
  •  :3077
  •  :9+EHS,III
  • Pack type:
    Bottle