Supelco® Organic Reference Standard, Trans-1,2-Dichloroethylene
Catalog # 36969-1G
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:1 g
- Standards:Analytical standard
- CAS No.:156-60-5
- Description:trans-1,2-Dichloroethylene
- Storage conditions:RT
- Hazard class description:H225 - H332 - H412
- Shipping conditions:STD
- MDL No.:MFCD00062942
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):trans-1,2-Dichloroethene; trans-Acetylene dichloride
- Melting point:–50 °C (lit.)
- Formula:ClCH=CHCl
- Molecular weight:96,94
- Density:1,257 g/ml at 25 °C (lit.)
- Flash point:6,0 °C - closed cup
- Boiling point:48 °C (lit.)
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- GHS signal: GHS02, GHS07
Caution: P210 - P233 - P240 - P241 - P273 - P304 + P340 + P312