


Indole ≥99.0% (by GC)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:120-72-9
:
Formula:C₈H₇N
Numero MDL:MFCD00005607
:117.15 g/mol
IndexMerck:14,04963
Punto di ebollizione:253°C
Punto di fusione:50…51 °C
Densità:1,22 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:110 °C
EINECS:204-420-7
UN:2811
ADR:6.1,III
:GHS05
:GHS06
:GHS09
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (GC):min. 99.0 %
- Melting point:51.0 to 54.0 deg-C
- Solubility in EtOH:almost transparency
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together