
Diethyl (4-cyanobenzyl)phosphonate ≥98.0% (by GC)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:1552-41-6
:
Formula:C₁₂H₁₆NO₃P
Numero MDL:MFCD08274488
:253.234 g/mol
Punto di ebollizione:169°C
Punto di fusione:31°C
UN:3439
ADR:6.1,III
:GHS06
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
- Purity (GC):min. 98.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together