
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:35295-36-4
:
Formula:C₉H₆F₄O₂
Numero MDL:MFCD00039577
:222.1364 g/mol
Punto di ebollizione:103°C
Punto di fusione:9°C
EINECS:252-497-0
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
- Purity (GC):min. 97.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together