
3,3'-Methylenedianiline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:19471-12-6
:
Formula:C₁₃H₁₄N₂
Numero MDL:MFCD00014777
ADR:6.1,III
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Light yellow powder to crystal
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 98.0 %
- Melting point:82.0 to 85.0 deg-C
- Solubility in Methanol:almost transparency
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together