
2,3-Diaminopyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:452-58-4
:
Formula:C₅H₇N₃
Numero MDL:MFCD00006319
:109.13 g/mol
Punto di ebollizione:148 - 150 °C (5 -rr)
Punto di fusione:110…112 °C
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:207-200-9
UN:2811
ADR:6.1,III
:GHS06
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Orange to Green powder to crystal
- Purity (GC):min. 95.0 %
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 98.0 %
- Melting point:112.0 to 119.0 deg-C
- Solubility in Water:almost transparency
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together