
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:5445-51-2
:
Formula:C₆H₈O₄
Numero MDL:MFCD00001325
:144.13 g/mol
Punto di ebollizione:663 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:156…158 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:226-651-2
UN:3261
ADR:8,III
:GHS05
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White powder to crystal
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Purity (Neutralization titration):min. 98.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together