

α,α,α,3-Tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:401-80-9
:
Formula:C₇H₄F₄
Numero MDL:MFCD00000382
:164.1 g/mol
Punto di ebollizione:101°C
Punto di fusione:–81.5 °C
Densità:1,3021 g/cm³ (16.9 °C)
Punto di infiammabilità:7°C
EINECS:206-933-1
UN:1993
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
- Purity (GC):min. 98.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together