


1,3-Dichloro-4-nitrobenzene ≥99.0% (by GC)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:611-06-3
:
Formula:C₆H₃Cl₂NO₂
Numero MDL:MFCD00007071
:192 g/mol
Punto di ebollizione:259°C
Punto di fusione:28…31 °C
Densità:1,51 g/cm³ (20 °C)
EINECS:210-248-3
UN:2811
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
:GHS09
temperatura di conservazione:Refrigerator
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White or Colorless to Orange to Green powder to lump to clear liquid
- Purity (GC):min. 99.0 %
- Solubility in Methanol:almost transparency
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together