
5-Methoxysalicylaldehyde ≥96.0% (by GC)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:672-13-9
:
Formula:C₈H₈O₃
Numero MDL:MFCD00003332
Punto di ebollizione:248°C
Punto di fusione:51…52 °C
Densità:1,21 g/cm³ (20 °C)
:152.15 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:211-589-0
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Purity (GC):min. 96.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together